Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G
OR29204-100G
OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA
1160
CZK
APOSOR29204-25G
APOSOR29204-100G
APOSOR29204-5G
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Bod varu: 130…135 °C/2mmHg Bod tání: 53…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00032453 CAS číslo: 2417-72-3 UN: 3261 ADR: 8,II |