4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Chlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
OR2920-1G
OR2920-5G
APOSOR2920-1GEA
1990
CZK
APOSOR2920-1G
APOSOR2920-5G
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
4-Chloro-4'-nitrobenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₈ClNO₃ MW: 261,6605 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047743 CAS číslo: 7497-60-1 |