Tisk…
Pyrazine-2-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 4140 CZK
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Vzorec: C₅H₅N₃S
Bod tání: 198…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173663
CAS číslo: 4604-72-2