Tisk…
3,4-Dimethylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29155-1G OR29155-5G
APOSOR29155-1GEA 2570 CZK
APOSOR29155-1G APOSOR29155-5G
3,4-Dimethylthiophene
3,4-Dimethylthiophene
Vzorec: C₆H₈S
MW: 112,1900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764731
CAS číslo: 632-15-5