Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR29142-1G OR29142-5G OR29142-25G
APOSOR29142-1GEA 1330 CZK
APOSOR29142-1G APOSOR29142-5G APOSOR29142-25G
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HBrCl₂O₂S₂
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052094
CAS číslo: 166964-35-8
UN: 3261
ADR: 8,III