Tisk…
3-Cyanobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Formylbenzonitrile
OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 787 CZK
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanobenzaldehyde 98%
3-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Bod varu: 209…210 °C
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003344
CAS číslo: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1