Tisk…
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 622 CZK
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012347
CAS číslo: 23056-39-5