3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR29133-1G
APOSOR29133-1GEA
6720
CZK
APOSOR29133-1G
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₂ Bod tání: 84…85 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052088 CAS číslo: 57662-47-2 |