Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29122-1G OR29122-5G
APOSOR29122-1GEA 2650 CZK
APOSOR29122-1G APOSOR29122-5G
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084965
CAS číslo: 175205-61-5
UN: 3261
ADR: 8,III