3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29121-1G
OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA
2690
CZK
APOSOR29121-1G
APOSOR29121-5G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,6177 g/mol Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00084968 CAS číslo: 1201-68-9 |