Tisk…
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 6580 CZK
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59
Bod varu: 223 °C
Hustota: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799503
CAS číslo: 111196-81-7