Tisk…
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29108-1G OR29108-25G OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA 622 CZK
APOSOR29108-1G APOSOR29108-25G APOSOR29108-5G
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Bod varu: 110…113 °C/10mmHg
Bod tání: 24…25 °C
Hustota: 1,755 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126680
CAS číslo: 930-96-1