Tisk…
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 827 CZK
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆ClNO
Bod tání: 211…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111620
CAS číslo: 5059-30-3