Tisk…
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 705 CZK
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₅H₄Br₂N₂
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646065
CAS číslo: 3430-29-3