Tisk…

1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR29075-1G OR29075-250MG
APOSOR29075-1GEA 3810 CZK
APOSOR29075-1G APOSOR29075-250MG
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₉NO₂
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934451
CAS číslo: 23012-25-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR