Tisk…
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thiophene-3,4-dicarboxylic acid
OR2907-25G
APOSOR2907-25GEA 3610 CZK
APOSOR2907-25G
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₄S
MW: 172,15 g/mol
Bod tání: 227…231 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067079
CAS číslo: 4282-29-5