Tisk…
3-Phenylbut-2-enoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29067-1G OR29067-250MG OR29067-500MG
APOSOR29067-1GEA 12830 CZK
APOSOR29067-1G APOSOR29067-250MG APOSOR29067-500MG
3-Phenylbut-2-enoic acid
3-Phenylbut-2-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053500
CAS číslo: 1199-20-8