Tisk…
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29065-1G OR29065-250MG
APOSOR29065-1GEA 3610 CZK
APOSOR29065-1G APOSOR29065-250MG
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167.6 g/mol
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571093
CAS číslo: 254880-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III