Tisk…
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29064-1G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 3710 CZK
APOSOR29064-1G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆N₂O₃S
Bod tání: 235…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00085018
CAS číslo: 32084-55-2