3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(5-Oxazolyl)aniline
OR29046-1G
OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA
992
CZK
APOSOR29046-1G
APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Vzorec:
C₉H₈N₂O Bod tání: 93…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052191 CAS číslo: 157837-31-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...