Tisk…
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29044-1G OR29044-250MG
APOSOR29044-1GEA 4960 CZK
APOSOR29044-1G APOSOR29044-250MG
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₈H₆N₂O
Bod varu: 95…98 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085160
CAS číslo: 70380-73-3