Tisk…
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29038-1G OR29038-250MG
APOSOR29038-1GEA 2320 CZK
APOSOR29038-1G APOSOR29038-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol
Vzorec: C₈H₆N₂OS
Bod varu: 105 °C/0,75mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052106
CAS číslo: 59834-05-8