Tisk…
2-Methylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2900-100G OR2900-25G OR2900-500G
APOSOR2900-100GEA 1080 CZK
APOSOR2900-100G APOSOR2900-25G APOSOR2900-500G
2-Methylimidazole 98%
2-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Bod varu: 267…268 °C
Bod tání: 142…144 °C
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005190
CAS číslo: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 1759
ADR: 8,III