Tisk…
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Methylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR28979-10G OR28979-1G OR28979-5G
APOSOR28979-10GEA 19680 CZK
APOSOR28979-10G APOSOR28979-1G APOSOR28979-5G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Vzorec: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Bod varu: 82…83 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03011392
CAS číslo: 19785-39-8