(S)-(+)-Epichlorhydrin
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR28971-100G
OR28971-25G
OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA
3810
CZK
APOSOR28971-100G
APOSOR28971-25G
APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epichlorhydrin
(S)-(+)-Epichlorhydrin
Vzorec:
ClCH₂CH(O)CH₂ Bod varu: 114 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077760 CAS číslo: 67843-74-7 UN: 2023 ADR: 6.1+3,II |