(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
OR28970-100G
OR28970-25G
OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA
2070
CZK
APOSOR28970-100G
APOSOR28970-25G
APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Vzorec:
ClCH₂CH(O)CH₂ Bod varu: 114…117 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077759 CAS číslo: 51594-55-9 EINECS: 424-280-2 UN: 2023 ADR: 6.1+3,II |