Ethyl 2-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G
OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA
622
CZK
APOSOR28967-25G
APOSOR28967-100G
Ethyl 2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185.61 Bod varu: 78 °C/0.08mmHg Hustota: 1.25 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674129 CAS číslo: 1452-94-4 |