Tisk…

Pyridine-3,4-dicarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 1490 CZK
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 262 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006392
CAS číslo: 490-11-9
EINECS: 207-705-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR