Tisk…
2,5-Dimethylfuran 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 1870 CZK
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 91…93 °C
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003250
CAS číslo: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II