Tisk…
4'-Nitroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
OR28938-1KG OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-1KGEA 1950 CZK
APOSOR28938-1KG APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetophenone 98%
4'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Bod varu: 201…202 °C
Bod tání: 75…78 °C
Bod vzplanutí: 149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007355
CAS číslo: 100-19-6
EINECS: 202-827-4