Tisk…
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28936-100G OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA 1660 CZK
APOSOR28936-100G APOSOR28936-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
Bod varu: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055235
CAS číslo: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
UN: 1993
ADR: 3,III