Tisk…
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 6290 CZK
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate 97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Bod varu: 256…258 °C
Hustota: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041048
CAS číslo: 6590-97-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II