Tisk…
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28927-10G OR28927-1G
APOSOR28927-10GEA 1450 CZK
APOSOR28927-10G APOSOR28927-1G
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Vzorec: C₆H₆N₂O₆S·1H₂O
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277203
CAS číslo: 175278-60-1