Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 3540 CZK
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Bod varu: 143…144 °C/1,5mmHg
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007445
CAS číslo: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II