Tisk…
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 2900 CZK
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Vzorec: C₁₅H₁₈
Bod varu: 153 °C/7mmHg
Bod tání: 27 °C
Hustota: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003811
CAS číslo: 489-84-9