Tisk…
β-Chloropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloropropiophenone
OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 1240 CZK
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-Chloropropiophenone 98%
β-Chloropropiophenone
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168.62
Bod varu: 113…115 °C/4mmHg
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000990
CAS číslo: 936-59-4
EINECS: 213-317-6