(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR28904-100G
OR28904-25G
OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA
1240
CZK
APOSOR28904-100G
APOSOR28904-25G
APOSOR28904-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₈H₅Cl₂N Bod varu: 169…171 °C/12mmHg Bod tání: 38…42 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001909 CAS číslo: 3218-49-3 EINECS: 221-743-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |