Tisk…
Isobutyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 2320 CZK
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Isobutyl isothiocyanate
Isobutyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS
Bod varu: 160…162 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022062
CAS číslo: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II