Tisk…
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 1240 CZK
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25
Bod varu: 56…57 °C/0.5mmHg
Bod tání: 23 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008805
CAS číslo: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II