Tisk…
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28891-100G OR28891-25G OR28891-5G
APOSOR28891-100GEA 6580 CZK
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G APOSOR28891-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191496
CAS číslo: 67123-97-1