Tisk…
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetamide
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 1290 CZK
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod tání: 173…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017145
CAS číslo: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0