Tisk…
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
OR28888-1G OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA 622 CZK
APOSOR28888-1G APOSOR28888-5G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Bod varu: 134…136 °C/7mmHg
Hustota: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037828
CAS číslo: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III