(-)-Quinine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
OR28880-1G
OR28880-25G
OR28880-5G
APOSOR28880-1GEA
622
CZK
APOSOR28880-1G
APOSOR28880-25G
APOSOR28880-5G
(-)-Quinine
(-)-Quinine
Vzorec:
C₂₀H₂₄N₂O₂ MW: 324,42 g/mol Bod tání: 173…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00198096 CAS číslo: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 |