Tisk…

4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2888-100MG OR2888-1G OR2888-250MG
APOSOR2888-100MGEA 1040 CZK
APOSOR2888-100MG APOSOR2888-1G APOSOR2888-250MG
4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Vzorec: C₉H₉N₃
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055175
CAS číslo: 89260-45-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR