Tisk…
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
OR28879-100ML OR28879-500ML OR28879-1L
APOSOR28879-100MLEA 1040 CZK
APOSOR28879-100ML APOSOR28879-500ML APOSOR28879-1L
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Bod varu: 162…163 °C
Hustota: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008323
CAS číslo: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II