Tisk…

Sulphamide 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28878-500G OR28878-100G
APOSOR28878-500GEA 3410 CZK
APOSOR28878-500G APOSOR28878-100G
Sulphamide 98%
Sulphamide
Vzorec: H₄N₂O₂S
Bod tání: 90…92 °C
Hustota: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011606
CAS číslo: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR