Tisk…
Formamidine acetate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 1660 CZK
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
MW: 104.11
Bod tání: 157…161 °C
Hustota: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012866
CAS číslo: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5