Tisk…
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28875-100G OR28875-250G OR28875-25G
APOSOR28875-100GEA 0 CZK
APOSOR28875-100G APOSOR28875-250G APOSOR28875-25G
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Vzorec: C₃H₆ClNS
Bod varu: 90…95 °C/0,5mmHg
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004919
CAS číslo: 16420-13-6
EINECS: 240-468-5
UN: 3261
ADR: 8,II