Tisk…
6-Methoxyanthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2887-100G OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA 10020 CZK
APOSOR2887-100G APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilic acid 97%
6-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: 83…86 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941328
CAS číslo: 53600-33-2