Tisk…
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
OR28862-100G OR28862-25G OR28862-500G
APOSOR28862-100GEA 705 CZK
APOSOR28862-100G APOSOR28862-25G APOSOR28862-500G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Bod varu: 155…160 °C/0,4mmHg
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021643
CAS číslo: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8